Learn More
Thermo Scientific™ Reactivos Oxoid™ Microbact™ GNB y accesorios
Simplifique la detección de bacterias gramnegativas con los prácticos reactivos y accesorios Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ GNB.
Marca:  Thermo Scientific™ MB1082A
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12749020
  • 175.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Simplify the detection of Gram-negative bacteria with convenient Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ GNB Reagents and Accessories.
Las bacterias gramnegativas pueden provocar infecciones clínicas y contaminación alimentaria. La identificación del agente causante es esencial en los entornos clínicos para identificar la causa de la infección y establecer un régimen de tratamiento adecuado. En la industria alimentaria, la identificación bioquímica puede ayudar a localizar la fuente de contaminación. Con estos reactivos y accesorios GNB, Enterobacteriaceae y varios bacilos gramnegativos comunes se identifican con rapidez y precisión para poder administrar un tratamiento correcto y rápido.
  • Rápido: Más resultados disponibles en solo una noche
  • Sencillo: Formato sencillo de tira de prueba o microplaca
  • Fácil de leer e interpretar: Los resultados son claramente visibles como distintivas reacciones de color que se pueden interpretar mediante el paquete de identificación Microbact (MB1244A)
  • Integral: Identifica > 100 bacterias gramnegativas, las Enterobacteriaceae más comunes y las bacterias gramnegativas oxidasa positivas.
  • Flexible: Utilice solo las tiras o combine sistemas para las identificaciones más complejas. Ideal para el uso en laboratorios clínicos o de microbiología alimentaria
  • Fiable: Una amplia gama de pruebas bioquímicas basadas en metodologías de referencia publicadas1-4.
Elementos adicionales necesarios: Aceite mineral (MB1093A), tiras de oxidasa (MB0266A), paquete de identificación Microbact (Windows™) (MB1244A), reactivo de Indole (MB0209A), reactivo VPI (MB0181A), reactivo VPII (MB0184A), reactivo TDA (MB0180), reactivo NIT A (MB0186A), reactivo NIT B (MB0187A). Los 6 reactivos anteriores también están disponibles como conjunto de reactivos D (MB1082A).
No todos los productos están disponibles para la venta en todos los territorios. Consulte disponibilidad.
Los productos Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos para pruebas manuales, semiautomáticas y completamente automatizadas y una completa línea de productos de diagnóstico y medios de cultivo para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
Juego de reactivos Microbact D
Reactivo Microbact TDA, VP I, VP II; Nitrato A; Nitrato B e Indole-Kovacs
6 frascos de 10 ml
Frasco
1 caja
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos