Learn More
Thermo Scientific™ Discos para antibiograma con penicilina G Oxoid™
Determine la sensibilidad de los microorganismos usando métodos AST manuales y una amplia gama de discos para antibiogramas manuales de gran calidad y fácil uso.
Marca: Thermo Scientific™ CT0042B
50.30 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Determine manualmente la sensibilidad a antibióticos de los microorganismos utilizando métodos de sensibilidad antimicrobiana (AST) junto con discos para sensibilidad antimicrobiana con penicilina G Thermo Scientific™ Oxoid™ fiables y fáciles de usar.
Es fácil de usar gracias a los cartuchos con resorte irrompible, las etiquetas fáciles de leer y los indicadores de final de cartucho.La difusión en disco no solo clasifica los microorganismos resistentes, intermedios y sensibles mediante resultados cuantitativos, sino que también proporciona una indicación visual de lo siguiente:
- Nivel de inóculo
- Presencia de contaminación
- Virus mutantes resistentes
- Actividad de la beta-lactamasa
- Antagonismo y la sinergia entre los antibióticos
Cada cartucho se encuentra sellado individualmente con un desecante para mantener un nivel de humedad de <2 %, lo que garantiza la estabilidad a largo plazo.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Penicilina G | |
Discos para sensibilidad antimicrobiana con penicilina G Oxoid | |
Discos para antibiogramas | |
5 cartuchos/paq. | |
50 discos/cartucho |
1,5 unidades | |
P | |
Sensibilidad antimicrobiana | |
50 discos/cartucho |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
3775436 | Certificado de análisis | 24/01/2024 | CT0042B |
3265966 | Certificado de análisis | 31/03/2021 | CT0042B |
2884947 | Certificado de análisis | 12/11/2019 | CT0042B |
235201 | Certificado de análisis | 05/07/2018 | CT0042B |
1935288 | Certificado de análisis | 28/06/2018 | CT0042B |