Learn More
Thermo Scientific™ Medio de agar para recuento en placa preparado en frascos Oxoid™
Marca: Thermo Scientific™ BO0195T
81.36 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Varilla 1 | |
Sirop con tapón de rosca | |
10 x 250 mL |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
4498538 | Certificado de análisis | 18/03/2025 | BO0195T |
4495044 | Certificado de análisis | 04/03/2025 | BO0195T |
4493986 | Certificado de análisis | 25/02/2025 | BO0195T |
4491512 | Certificado de análisis | 18/02/2025 | BO0195T |
4489173 | Certificado de análisis | 11/02/2025 | BO0195T |
Título del producto
Thermo Scientific™ Medio de agar para recuento en placa preparado en frascos Oxoid™ > Volumen: 250mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido