Learn More
Oxone, monopersulfato, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11453850
Oxone, monopersulfato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453850
5 kg
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
5 kg
Código de producto. 11453850
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 089892.A7
Solicitar formato a granel o personalizado
Oxone is used for halogenation of a,b-unsaturated carbonyl compounds and catalytic generation of hypervalent iodine reagents for alcohol oxidation. It is a used for rapid, and good synthesis of oxaziridines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70693-62-8
Fórmula molecular H3K5O18S4
Peso molecular (g/mol) 614.74
Número MDL MFCD00040551
Clave InChI HJKYXKSLRZKNSI-UHFFFAOYSA-I
Sinónimo Potassium peroxymonosulfate, Potassium monopersulfate triple salt
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxone
Forma física Granular
Cantidad 5 kg
Información de solubilidad Soluble in water (100mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 615.5
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.15
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN27L050 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/03/2025 Catalog Number089892.A7,089892.A1,089892.22
Número de loteZ03K037 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/12/2024 Catalog Number089892.A7,089892.22,089892.A1
Número de loteW13K008 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/09/2024 Catalog Number089892.A7,089892.22,089892.A1
Número de loteU02K036 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/08/2024 Catalog Number089892.A7,089892.22,089892.A1
Número de loteS21K002 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/06/2024 Catalog Number089892.A7,089892.22,089892.A1
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Oxone, monopersulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium peroxymonosulfate sulfate, Potassium pyrosulfate,Dipotassium peroxodisulphate, Potassium
RUO – Research Use Only
Título del producto
Oxone, monopersulfato, Thermo Scientific Chemicals >