Learn More
Oxone, monopersulfato, Thermo Scientific Chemicals
Description
Oxone is used for halogenation of a,b-unsaturated carbonyl compounds and catalytic generation of hypervalent iodine reagents for alcohol oxidation. It is a used for rapid, and good synthesis of oxaziridines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Nombre del producto químico o material | Oxone |
Forma física | Granular |
Cantidad | 1 kg |
Información de solubilidad | Soluble in water (100mg/ml). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 615.5 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Densidad | 1.15 g/mL |
Product Suggestions
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
N27L050 | Certificado de análisis | 03/03/2025 | 089892.A7,089892.A1,089892.22 |
Z03K037 | Certificado de análisis | 04/12/2024 | 089892.A7,089892.22,089892.A1 |
W13K008 | Certificado de análisis | 19/09/2024 | 089892.A7,089892.22,089892.A1 |
U02K036 | Certificado de análisis | 16/08/2024 | 089892.A7,089892.22,089892.A1 |
S21K002 | Certificado de análisis | 27/06/2024 | 089892.A7,089892.22,089892.A1 |
Safety and Handling
- Oxone, monopersulfate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Potassium peroxymonosulfate sulfate, Potassium pyrosulfate,Dipotassium peroxodisulphate, Potassium