Learn More
p-Cresol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
45.12€ - 519.59€
CAS | 106-44-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H8O |
Peso molecular (g/mol) | 108.14 |
Número MDL | MFCD00002376 |
Clave InChI | IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene |
PubChem CID | 2879 |
ChEBI | CHEBI:17847 |
Nombre IUPAC | 4-metilfenol |
SMILES | CC1=CC=C(C=C1)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11458690
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13531.22 |
100 g |
45.12€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11435643
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13531.30 |
250 g |
55.48€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11425643
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13531.0B |
1000 g |
142.71€
1000 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11445643
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13531.0I |
5000 g |
519.59€
5000 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
p-Cresol is a starting material in the synthesis of bupranolol which is a non-selective beta blocker. It is also used in the production of antioxidants like butylated hydroxytoluene. Furthermore, it is used as an adhesive and a sealant in chemicals, dyes, intermediates, odor agents, plasticizers, plating agents and surface treating agents. It acts as an antioxidant and a disinfectant in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicaciónEl sp-cresol es un material de partida en la síntesis de bupranolol, que es un bloqueante beta no selectivo. También se utiliza en la producción de antioxidantes como el hidroxitolueno butilado. Además, se utiliza como adhesivo y sellante en productos químicos, colorante, intermediario, agente de olor, plastificador, agente de chapado y agente de tratamiento de superficies. Actúa como antioxidante y desinfectante en los productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter dietílico y acetona. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire y la luz. Higroscópico. Almacénese en lugar fresco. Incompatible con bases y agentes oxidantes fuertes.
106-44-5 | |
108.14 | |
IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N | |
2879 | |
4-metilfenol |
C7H8O | |
MFCD00002376 | |
p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene | |
CHEBI:17847 | |
CC1=CC=C(C=C1)O |
Especificaciones
p-Cresol | |
32°C to 34°C | |
201°C to 202°C | |
Phenol-like | |
MFCD00002376 | |
1305151 | |
14,2579 | |
Soluble in ethanol,diethyl ether and acetone. Slightly soluble in water. | |
CC1=CC=C(C=C1)O | |
108.14 | |
CHEBI:17847 | |
99% |
106-44-5 | |
1.034 | |
89°C (192°F) | |
C7H8O | |
UN3455 | |
Light sensitive | |
p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene | |
IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N | |
4-metilfenol | |
2879 | |
108.14 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H301-H311-H314-H318
Tóxico en caso de ingestión.
Tóxico en contacto con la piel.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H301+H311-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:CRESOLES, SÓLIDO
missing translation for 'einecsNumber' : 203-398-6
missing translation for 'rtecsNumber' : GO6475000
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- p-Cresol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 4-methylphenol