Learn More
Ácido p-toluenesulfonico 12, % en ácido acético, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 421222500
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
p-Toluenesulfonic acid | |
12% in Acetic Acid | |
116.0°C | |
MFCD00064387 | |
11 to 13% (Alkalimetry) | |
1.0700g/mL | |
p-toluenesulfonic acid, p-toluenesulphonic acid, 4-toluenesulfonic acid, tosic acid, p-tolylsulfonic acid, toluene-4-sulfonic acid, toluenesulfonic acid, tosylic acid, benzenesulfonic acid, 4-methyl, p-methylbenzenesulfonic acid | |
JOXIMZWYDAKGHI-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 4-metilbenzenosulfonico | |
6101 | |
172.2 | |
Frasco de vidrio | |
1.07 | |
41°C |
De incoloro a amarillo | |
104-15-4, 64-19-7 | |
C7H8O3S | |
11, 97 | |
01,1172; 04,508; 05,673; 06,597; 07,374; 08,488; 09,471; 11,535; 12,507 | |
15, 9692 | |
Solubility in water: soluble. | |
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O | |
172.198 | |
CHEBI:27849 | |
Pure | |
1.3825 to 1.3845 | |
250 g | |
Solución |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- p-Toluenesulfonic acid, 12% in acetic acid
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.