Learn More
Ácido p-toluenesulfonico 12, % en ácido acético, Thermo Scientific Chemicals
76.88€ - 197.99€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | p-Toluenesulfonic acid |
---|---|
Color | De incoloro a amarillo |
Nombre de nota | 12% in Acetic Acid |
CAS | 104-15-4, 64-19-7 |
Punto de ebullición | 116.0°C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10677391
|
Thermo Scientific Acros
421222500 |
250 g | Frasco de vidrio |
76.88€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10015720
|
Thermo Scientific Acros
421220010 |
1 kg | Frasco de vidrio |
197.99€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
p-Toluenesulfonic acid | |
12% in Acetic Acid | |
116.0°C | |
MFCD00064387 | |
11 to 13% (Alkalimetry) | |
1.0700g/mL | |
p-toluenesulfonic acid, p-toluenesulphonic acid, 4-toluenesulfonic acid, tosic acid, p-tolylsulfonic acid, toluene-4-sulfonic acid, toluenesulfonic acid, tosylic acid, benzenesulfonic acid, 4-methyl, p-methylbenzenesulfonic acid | |
JOXIMZWYDAKGHI-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 4-metilbenzenosulfonico | |
6101 | |
172.2 | |
Frasco de vidrio | |
1.07 | |
Solución |
De incoloro a amarillo | |
104-15-4, 64-19-7 | |
C7H8O3S | |
11, 97 | |
01,1172; 04,508; 05,673; 06,597; 07,374; 08,488; 09,471; 11,535; 12,507 | |
15, 9692 | |
Solubility in water: soluble. | |
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O | |
172.198 | |
CHEBI:27849 | |
Pure | |
1.3825 to 1.3845 | |
41°C |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
Líquido y vapores inflamables.
GHS P Statement:
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Keep container tightly closed.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 203-180-0
missing translation for 'rtecsNumber' : XT6300000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- p-Toluenesulfonic acid, 12% in acetic acid
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.