Learn More
Thermo Scientific™ Filtros para parte superior de frasco estériles desechables Nalgene™ Rapid-Flow™ con membrana de poliétersulfona (PES)
Realice la filtración estéril de medios de cultivo celular y suero con los filtros para parte superior de frasco estériles desechables Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ con membranas de PES.
93.80€ - 364.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Tipo de filtro | Membrana |
Material | Poliestireno |
Esterilidad | Estéril |
N.º por caja | 12 |
Alertas:
PRECAUCIÓN:Utilice solo botellas estériles diseñadas para su uso con vacío.Utilice siempre una pantalla de seguridad durante los procedimientos de vacío.
Código de producto | Marca | Material (membrana) | Volumen (métrico) | Tamaño de poro | Para tamaños de cuello de frasco (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (membrana) | Volumen (métrico) | Tamaño de poro | Para tamaños de cuello de frasco (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10598282
|
Thermo Scientific™
596-4520 |
Poliestersulfona (PES) | 150 mL | 0,2 μm | 45mm |
161.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10743281
|
Thermo Scientific™
296-3345 |
Poliestersulfona (PES) | 150 mL | 0,45 μm | 33 mm |
101.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10319590
|
Thermo Scientific™
296-4545 |
Poliestersulfona (PES) | 150 mL | 0,45 μm | 45 mm |
116.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10526952
|
Thermo Scientific™
595-3320 |
Poliestersulfona (PES) | 500 mL | 0,2 μm | 33 mm |
156.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10300461
|
Thermo Scientific™
595-4520 |
Poliestersulfona (PES) | 500 mL | 0,2 μm | 45 mm |
161.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10706971
|
Thermo Scientific™
295-3345 |
Poliestersulfona (PES) | 500 mL | 0,45 μm | 33 mm |
130.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10646421
|
Thermo Scientific™
295-4545 |
Poliestersulfona (PES) | 500 mL | 0,45 μm | 45mm |
172.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10491093
|
Thermo Scientific™
597-3320 |
Poliestersulfona (PES) | 1000 mL | 0,2 μm | 33 mm |
237.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 31-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10401103
|
Thermo Scientific™
597-4520 |
Poliestersulfona (PES) | 1000 mL | 0,2 μm | 45 mm |
364.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10352911
|
Thermo Scientific™
290-3320 |
Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 150 mL | 0,2 μm | 33 mm |
93.80€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 25-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10139560
|
Thermo Scientific™
290-4520 |
Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 150 mL | 0,2 μm | 45mm |
93.80€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10027780
|
Thermo Scientific™
290-3345 |
Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 150 mL | 0,45 μm | 33 mm |
123.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 22-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10624281
|
Thermo Scientific™
290-4545 |
Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 150 mL | 0,45 μm | 45 mm |
93.80€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10037790
|
Thermo Scientific™
291-3320 |
Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 500 mL | 0,2 μm | 33 mm |
177.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10201371
|
Thermo Scientific™
291-4520 |
Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 500 mL | 0,2 μm | 45mm |
237.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10529051
|
Thermo Scientific™
291-3345 |
Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 500 mL | 0,45 μm | 33 mm |
131.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 25-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10549241
|
Thermo Scientific™
291-4545 |
Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 500 mL | 0,45 μm | 45 mm |
131.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10139800
|
Thermo Scientific™
292-3320 |
Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 1000 mL | 0,2 μm | 33 mm |
214.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 22-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10790592
|
Thermo Scientific™
292-4520 |
Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 1000 mL | 0,2 μm | 45mm |
268.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10441411
|
Thermo Scientific™
596-3320 |
Poliestersulfona (PES) | 150 mL | 0,2 μm | 33 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Description
Realice la filtración estéril de medios de cultivo celular, suero, aditivos y tampones con los filtros para parte superior de frasco estériles desechables Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ con membranas de PES. Aumentan la velocidad de caudal y la capacidad de procesamiento, lo que a su vez aumenta la eficacia de la filtración y proporcionan un diseño exclusivo de la placa de soporte Rapid-Flow.
Características:Membranas de poliétersulfona (PES):
Incluye:
Cámara graduada de poliestireno; anillo con código cromático azul, vía lateral con tapón de ventilación de celulosa y adaptador para tubos de desconexión rápida; membranas de 50, 75 o 90 mm de diámetro; roscas inferiores para acoplar a frascos con cuellos de 33 o 45 mm.
PRECAUCIÓN: Utilice solo botellas estériles diseñadas para su uso con vacío. Utilice siempre una pantalla de seguridad durante los procedimientos de vacío.Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Spécification
Sí | |
Poliestireno | |
12 | |
Filtros para frascos |
Membrana | |
Estéril | |
12 | |
Estéril |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.