Learn More
Thermo Scientific™ Estándar de ADN GeneRuler de 1 kb Plus, listo para usar
Realice la selección de tamaño y la cuantificación aproximada de ADN bicatenario en geles de poliacrilamida o agarosa.
72.50€ - 169.00€
Especificaciones
Concentración | 6X |
---|---|
Tipo de gel | Agarosa |
Etiqueta o tinte | Xileno cianol FF, azul de bromofenol, naranja G |
Tipo de producto | Marcador de peso molecular |
Listo para cargar | Sí |
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
10101240
|
Thermo Scientific™
SM1333 |
500 aplicaciones |
169.00€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10600301
|
Thermo Scientific™
SM1334 |
50 μg |
72.50€
50 microgramos |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Beschreibung
La escalera de ADN de 1 kb Plus GeneRuler, lista para usar de 75 a 20.000 bp, se recomienda para la medición y la cuantificación aproximada de una amplia gama de ADN bicatenario en geles de agarosa. Los marcadores de peso molecular son una mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía.
La escalera de ADN de 1 kb Plus GeneRuler, lista para usar, se mezcla previamente con colorante de carga de ADN 6X para la carga directa en gel.
La escalera se suministra con colorante de carga de ADN 6X para el ADN de la muestra.
Características destacadas
- Ideal tanto para la selección de tamaño de ADN como para la cuantificación aproximada
- Bandas nítidas
- Bandas de referencia brillantes (en rojo)
- Se pueden cargar directamente y permanecen estables a temperatura ambiente durante seis meses.
- Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
Spezifikation
6X | |
Xileno cianol FF, azul de bromofenol, naranja G | |
Sí | |
Geles de agarosa | |
GeneRuler |
Agarosa | |
Marcador de peso molecular | |
De 75 bp a 20000 bp | |
Embalaje sostenible |
Este producto o su empleo están cubiertos por al menos una de las siguientes patentes de EE. UU. n.º 5.834.201, 6.680.378, o 7.132.520 propiedad de Invitrogen Corporation. La adquisición de este producto confiere al comprador el derecho intransferible de utilizar la cantidad de producto adquirida durante la investigación interna llevada a cabo por el comprador. El comprador no puede utilizar este producto ni los materiales generados mediante el empleo de este producto con fines comerciales. Se entiende por fines comerciales cualquier actividad a considerar, entre las que se pueden incluir, pero no está limitada a: (1) el uso del producto para fabricación; (2) el uso del producto o sus componentes para ofrecer un servicio, información o datos; (3) el uso del producto con fines terapéuticos, diagnósticos o profilácticos; o (4) la reventa del producto, independientemente de que el producto se revenda para su uso en investigación. Para obtener más información sobre licencias de compra bajo las anteriores patentes, póngase en contacto con Business Development Department, Invitrogen Corporation, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, CA 92008, EE. UU.