Learn More
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ 384-Well Microplates
Non-treated microplates for diverse applications
202.00€ - 590.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
Tapa | Sin tapa |
matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
Material | Poliestireno |
N.° de pocillos | 384 |
Código de producto | Marca | Color | Volumen del pocillo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Volumen del pocillo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10236333
|
BRAND™
781622 |
Negro | 0,1 ml |
202.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10678463
|
BRAND™
781620 |
Transparente | 0,1 ml |
202.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10582474
|
BRAND™
781621 |
Blanco | 0,1 ml |
202.27€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10752304
|
BRAND™
781626 |
Blanco, Fondo transparente | 0,12 ml |
590.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10072103
|
BRAND™
781627 |
Negro, Fondo transparente | 0,12 ml |
590.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Non-treated PS surface
- Medium binding, non-sterile
- Standard plate for most applications
- Free from endotoxins, DNase, DNA, RNase; noncytoxic
Especificaciones
Estándar | |
16 x 24 | |
384 | |
Sin tratar | |
Para ensayos homogéneos, exámenes, almacenamiento |
Sin tapa | |
Poliestireno | |
No estéril | |
Plano | |
50/caja |