Learn More
Fisherbrand™ Termómetros para refrigerador/congelador TraceableLIVE™ con registro de datos por Wi-Fi y notificación remota
Una forma sencilla, eficaz y fiable de estar conectado a entornos críticos con un teléfono inteligente, una tableta o un ordenador personal.
281.00€ - 319.00€
Especificaciones
Tipo | Termómetro para refrigerador/congelador de registro de datos wifi |
---|---|
Calibración | Calibración de temperatura de varios puntos |
Tipos de alarma | Notificaciones push en el móvil, Correo electrónico, SMS |
Software Type | Web, Android, Apple IOS |
Incluye | Two Probes, Quick Start Guide, Batteries, Magnets, Velcro, Wall Mount, and Traceable™ Certificate |
Includes: Dos sondas, una guía de inicio rápido, pilas, imanes, velcro, un soporte de pared y un certificado Traceable™
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15611904
|
Fisherbrand™
|
2 frascos (patentados) |
319.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15621904
|
Fisherbrand™
|
1 frasco & 1 sonda Bullet™ |
306.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15631904
|
Fisherbrand™
|
2 sondas Bullet™ |
298.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15641904
|
Fisherbrand™
|
2 sondas de acero inoxidable |
281.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Una forma sencilla, eficaz y fiable de estar conectado a entornos críticos con un teléfono inteligente, una tableta o un ordenador personal.
Al entrar en la aplicación TraceableLIVE™ o en el sitio web Traceablelive.com desde cualquier navegador, el usuario puede ver las temperaturas actuales, controlar los parámetros de alarma, ver el historial de registro de datos, ver y generar informes, y proporcionar a otros miembros del equipo acceso a cualquier equipo TraceableLIVE™ en todo momento.Características:
- Controle la temperatura y mucho más de forma local o remota — a través de una red Wi-Fi disponible
- Alertas: alarma de temperatura, interrupción de conectividad, batería baja
- Con la interfaz de datos basada en la nube no se necesita un software local; se pueden visibilizar datos en la Web, Android y Apple iOS
- Transmisión de datos continua y supervisión mediante una conexión SEGURA cifrada por SSL
- Recepción de notificaciones de TEXTO/CORREO ELECTRÓNICO/PUSH en el MÓVIL
- Escalabilidad ilimitada — use TraceableLIVE™ en laboratorios individuales o en toda una red de instalaciones
- Calibración de la temperatura en varios puntos — trazable al NIST (Instituto de normalización y tecnología estadounidense)
Certifications
Includes certificate assuring accuracy from an ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability of measurements to the SI units through NIST or other recognized national measurement institutes (NMI).
Especificaciones
Termómetro para refrigerador/congelador de registro de datos wifi | |
Notificaciones push en el móvil, Correo electrónico, SMS | |
Two Probes, Quick Start Guide, Batteries, Magnets, Velcro, Wall Mount, and Traceable™ Certificate | |
±0,25°C entre -40 y 60°C, en caso contrario, ±0,50°C | |
-58°F to +140°F |
Calibración de temperatura de varios puntos | |
Web, Android, Apple IOS | |
Interfaz de datos basada en la nube | |
0,01° | |
De -50°C a +60°C |