Learn More
Agilent BioTek Lavador de microplacas 50TS
Para la separación biomagnética y filtración en vacío
en la oferta
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Marcado CE y TUV. Conformidad con la directiva RoHS. |
---|---|
Conexiones | USB (1) |
Frascos | De 2 a 4 l (opcional) |
Tipos de placas | Placas de 24, 96 y 384 pocillos (96 y 384 pocillos: placas de perfil bajo y estándar; fondo sólido y con filtro (opcional), placas de 24 pocillos con colector de 4 pocillos) |
Tiempo de inmersión | Programable en minutos y segundos, hasta 30 min. |
Código de producto | Marca | Modelo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17247789
|
Agilent BioTek
50TS8-SN |
50TS8 | Solo placas de 96 pocillos |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
17297789
|
Agilent BioTek
50TS8V-SN |
50TS8V | Solo placas de 96 pocillos; conmutación de tampones |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
17257789
|
Agilent BioTek
50TS8F-SN |
50TS8F | Solo placas de 96 pocillos; filtración al vacío |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
17267789
|
Agilent BioTek
50TS8M-SN |
50TS8M | Solo placas de 96 pocillos; separación biomagnética (con el módulo accesorio disponible se vende por separado) |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
17277789
|
Agilent BioTek
50TS8MF-SN |
50TS8MF | Solo placas de 96 pocillos; filtración al vacío; separación biomagnética (con el módulo accesorio disponible se vende por separado) |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
17287789
|
Agilent BioTek
50TS8MV-SN |
50TS8MV | Solo placas de 96 pocillos; conmutación de tampones; separación biomagnética (con el módulo accesorio disponible se vende por separado) |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
17207789
|
Agilent BioTek
50TS12-SN |
50TS12 | Solo placas de 96 pocillos |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
17217789
|
Agilent BioTek
50TS12V-SN |
50TS12V | Solo placas de 96 pocillos; conmutación de tampones |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
17227789
|
Agilent BioTek
50TS16-SN |
50TS16 | Placas de 96 y 384 pocillos |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
17237789
|
Agilent BioTek
50TS16V-SN |
50TS16V | Placas de 96 y 384 pocillos; conmutación de tampones |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
- Para lavado de 96 pocillos
- Automático
- Colector de 12 pocillos
- Pantalla táctil LCD en color de 4,3 in
- De 1 a 10 ciclos de lavado
Garantía
12 months
Especificaciones
Marcado CE y TUV. Conformidad con la directiva RoHS. | |
De 2 a 4 l (opcional) | |
Programable en minutos y segundos, hasta 30 min. | |
9,8 kg | |
De 25 a 3000 μl/pocillo | |
De 150 a 1000 μl/pocillo/s (dependiente de colector) | |
Pantalla táctil LCD en color de 88,9 mm (4,3 pulg.) |
USB (1) | |
Placas de 24, 96 y 384 pocillos (96 y 384 pocillos: placas de perfil bajo y estándar; fondo sólido y con filtro (opcional), placas de 24 pocillos con colector de 4 pocillos) | |
Lavador de microplacas | |
Desde 1 hasta 10 | |
Pantalla táctil LCD a color de 10,9 cm (4,3 pulg) | |
Un accionamiento de jeringa de desplazamiento positivo | |
22 lb |