Learn More
Masterflex™ Conjunto de frasco de muestreo irradiado con rayos gamma de un solo uso
El conjunto de botellas de muestreo irradiadas por rayos gamma de un solo uso Masterflex™ transfiere, toma muestras y almacena reactivos y productos biofarmacéuticos de forma segura.
101.00€ - 213.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16679561
|
Masterflex™
95644-20 |
125 mL |
104.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16689561
|
Masterflex™
95644-22 |
250 mL |
110.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16699561
|
Masterflex™
95644-24 |
500 mL |
101.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16609571
|
Masterflex™
95644-26 |
1000 mL |
119.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16619571
|
Masterflex™
95644-28 |
2000 mL |
213.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- El conjunto de tubos/tapón de una sola pieza y seguro elimina la contaminación y la pérdida de producto debido a conexiones sueltas.
- Los conjuntos están irradiados con rayos gamma, lo que elimina los costes de mano de obra y validación asociados con el montaje y la limpieza.
Especificaciones
Irradiado con radiación gamma |