Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Xpert (Eco Pack)
Mono con capucha con cintura elástica y diseño ergonómico y de protección.
229.00€ - 875.00€
Especificaciones
Sexo | Unisex |
---|---|
Material | Polietileno |
Color | Blanco |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de manguito | Elástico |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17513266
|
DuPont™
D15359234 |
Pequeño |
229.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17301609
|
DuPont™
D15359234 |
Pequeño |
875.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17523266
|
DuPont™
D15359243 |
M |
229.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17311609
|
DuPont™
D15359243 |
M |
875.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17533266
|
DuPont™
D15359254 |
L |
229.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17321609
|
DuPont™
D15359254 |
L |
875.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17543266
|
DuPont™
D15359261 |
XL |
229.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17331609
|
DuPont™
D15359261 |
XL |
875.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17553266
|
DuPont™
D15359276 |
2XL |
229.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17341609
|
DuPont™
D15359276 |
2XL |
875.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17563266
|
DuPont™
D15359284 |
3XL |
238.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17351609
|
DuPont™
D15359284 |
3XL |
875.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
El mono con capucha es robusto a la par que ligero, con menos de 180 gramos por prenda.Su capucha de 3 piezas proporciona un ajuste óptimo a la cabeza y a la cara al girarse.Las prendas Tyvek™ están compuestas de polietileno de alta densidad no tejido, lo que proporciona un equilibro ideal de protección, durabilidad y comodidad.Tyvek™ es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los aerosoles y los líquidos basados en agua.Ofrece una excelente barrera frente a partículas finas y Fibras (con tamaño de hasta 1 micrómetro) tiene un nivel ultrabajo de generación de pelusas y tratamiento antiestático.
Entre las aplicaciones para prendas Tyvek™ 500 Xpert incluyen la manipulación farmacéutica, el procesamiento químico, la industria del petróleo y el gas, las operaciones y el mantenimiento general, la pintura automática en aerosol y mucho más.
- Sin silicona añadida
- Cara, muñecas y tobillos elásticos
- Elástico de cintura pegado
- Zona de la entrepierna amplia que facilita el movimiento
- Tirador de cremallera grande y fácil de agarrar
- Cremallera de autocierre Tyvek™ y solapa de cremallera para una mayor protección
- Ropa de protección química de categoría III, tipo 5-B y 6-B
- Protección contra la contaminación radiactiva
- Tratamiento antiestático en ambos lados
- Costuras externas
- Muy bajo nivel de fugas internas gracias a su diseño optimizado
El Eco Pack incluye 25 prendas en un paquete ahorro junto con unas IFU, en lugar de un embalaje individual con unas IFU para cada prenda.El producto y su rendimiento siguen siendo exactamente los mismos, solo cambia el embalaje, reducen el uso de papel y plástico y, por tanto, ayudan a proteger mejor el planeta.
Specifications
Unisex | |
Blanco | |
Elástico | |
Cosido | |
Categoría III | |
Reglamento (UE) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 | |
<6,3 oz. |
Polietileno | |
Elástico | |
Con capucha | |
No estéril | |
Productos químicos | |
No | |
< 180 g |