Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Xpert (Eco Pack)
Mono con capucha con cintura elástica y diseño ergonómico y de protección.
Marca: DuPont™ D15359261
182.55 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24380" para aplicar la oferta.
Descripción
El mono con capucha es robusto a la par que ligero, con menos de 180 gramos por prenda.Su capucha de 3 piezas proporciona un ajuste óptimo a la cabeza y a la cara al girarse.Las prendas Tyvek™ están compuestas de polietileno de alta densidad no tejido, lo que proporciona un equilibro ideal de protección, durabilidad y comodidad.Tyvek™ es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los aerosoles y los líquidos basados en agua.Ofrece una excelente barrera frente a partículas finas y Fibras (con tamaño de hasta 1 micrómetro) tiene un nivel ultrabajo de generación de pelusas y tratamiento antiestático.
Entre las aplicaciones para prendas Tyvek™ 500 Xpert incluyen la manipulación farmacéutica, el procesamiento químico, la industria del petróleo y el gas, las operaciones y el mantenimiento general, la pintura automática en aerosol y mucho más.
- Sin silicona añadida
- Cara, muñecas y tobillos elásticos
- Elástico de cintura pegado
- Zona de la entrepierna amplia que facilita el movimiento
- Tirador de cremallera grande y fácil de agarrar
- Cremallera de autocierre Tyvek™ y solapa de cremallera para una mayor protección
- Ropa de protección química de categoría III, tipo 5-B y 6-B
- Protección contra la contaminación radiactiva
- Tratamiento antiestático en ambos lados
- Costuras externas
- Muy bajo nivel de fugas internas gracias a su diseño optimizado
El Eco Pack incluye 25 prendas en un paquete ahorro junto con unas IFU, en lugar de un embalaje individual con unas IFU para cada prenda.El producto y su rendimiento siguen siendo exactamente los mismos, solo cambia el embalaje, reducen el uso de papel y plástico y, por tanto, ayudan a proteger mejor el planeta.
Especificaciones
XL | |
Polietileno | |
Elástico | |
Con capucha | |
No estéril | |
Productos químicos | |
No | |
< 180 g |
Unisex | |
Blanco | |
Elástico | |
Cosido | |
Categoría III | |
Reglamento (UE) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 | |
<6,3 oz. |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora