Learn More
Fisherbrand™ Cajas de almacenamiento para microtubos de 100 pocillos
Almacenan viales pequeños y microtubos. Las cajas de almacenamiento para microtubos de 100 pocillos Fisherbrand™ mantienen el contenido en su sitio mediante una tapa abatible con cierre de presión.
52.00€ - 53.66€
Especificaciones
Tipo de tapón | Tapa abatible |
---|---|
Material | Polipropileno |
Forma | Rectangulares |
Tipo | Caja de almacenamiento criogénica |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento en microtubos |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15569811
|
Fisherbrand™
|
Azul |
52.00€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15579811
|
Fisherbrand™
|
Verde |
52.00€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15589811
|
Fisherbrand™
|
Amarillo |
53.66€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Para requisitos de almacenamiento mayores de microtubos y viales criogénicos de 1.5/2.0 ml.
- Tapa con bisagra de fácil apertura con cierre a presión
- 100 pocillos
- Diám. de pocillo: 12.3 mm
- Dimensiones: 141 × 151 × 57 mm
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tapa abatible | |
Rectangulares | |
Almacenamiento en microtubos | |
Tapa con bisagra de cierre a presión | |
10 x 10 | |
141 mm | |
57 mm |
Polipropileno | |
Caja de almacenamiento criogénica | |
100 (Tubos de 1,5 a 2 mL) | |
5/Paq. | |
141 x 151 x 57 mm | |
151 mm | |
12,3 mm |