Learn More
Thermo Scientific™ Multiskan SkyHigh Microplate Spectrophotometer
Thermo Scientific Multiskan SkyHigh Microplate Spectrophotometer is an easy to use instrument for photometric and turbidimetric applications, especially for DNA, RNA and protein analyses, including endpoint, kinetic, and spectral assays. Results are shown on Multiskan SkyHigh models with a large high-resolution touch screen. SkanIt Software is a powerful tool to address the challenging applications.
13500.00€ - 19560.00€
Especificaciones
Temperatura de la incubadora | Ambiente de +2 °C a 45 °C |
---|---|
Fuente de luz | Lámpara flash de xenón |
Velocidad de medición | 96 pocillos: 6 s, 384 pocillos: 10 s |
Tipos de placas | Placas de 6, 48, 96 y 384 pocillos, placas μDrop |
Línea de productos | Hable con Multiskan™ |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16628977
|
Thermo Scientific™
A51119500C |
Multiskan SkyHigh |
13500.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16638977
|
Thermo Scientific™
A51119600C |
Multiskan SkyHigh con pantalla táctil |
15790.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16648977
|
Thermo Scientific™
A51119600DPC |
Multiskan SkyHigh con pantalla táctil y placa μDrop Duo |
17240.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16658977
|
Thermo Scientific™
A51119700C |
Multiskan SkyHigh con pantalla táctil y cubeta |
18100.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16668977
|
Thermo Scientific™
A51119700DPC |
Multiskan SkyHigh con pantalla táctil, cubeta y placa μDrop Duo |
19560.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
El espectrofotómetro de microplacas Multiskan SkyHigh es un lector de microplacas UV-vis diseñado para ser cómodo y fácil de utilizar en prácticamente cualquier absorción fotométrica o aplicaciones de investigación turbidimétrica, en especial para análisis de ADN, ARN y proteínas.Este lector de microplacas es idóneo para entornos multiusuario en los que se realizan una gran variedad de ensayos espectrales, cinéticos y de criterio de valoración.Multiskan SkyHigh está disponible en diferentes configuraciones.Los modelos con pantalla táctil ofrecen la flexibilidad de utilizar el sistema de forma independiente o junto con el software Thermo Scientific™ SkanIt para el control de PC.También hay disponible un modelo con opción de lectura de cubetas.Para una manipulación cómoda de los datos, Multiskan SkyHigh tiene una opción para acceder a las herramientas basadas en la nube Thermo Fisher Connect y Microsoft OneDrive.
- Sistema óptico basado en monocromador para la selección libre de longitudes de onda de 200 nm a 1000 nm
- Compatible con microplacas o cubetas de 6 a 48, 96 y 384 pocillos con una altura máxima de placa de 19,5 mm, incluida la posible tapa
- Lee las placas μDrop™ y μDrop Duo para el análisis de ADN/ARN y proteínas en microvolúmenes
- Modos de medición optimizados separados para mediciones de absorción y turbidimétricas
- Permite realizar mediciones cinéticas, espectrales y de criterio de valoración para una gran variedad de aplicaciones
- Funcionamiento rápido: el espectro completo de un pocillo se realiza en menos de 10 segundos; el espectro de ADN típico se puede medir en menos de tres segundos y en 6 segundos se lee una microplaca completa de 96 pocillos con una longitud de onda
- Realiza agitación e incubación a bordo para ensayos de temperatura crítica o basados en células
- Los modelos con pantalla táctil cuentan con una interfaz fácil de usar para uso independiente e incluyen protocolos listos para usar para la cuantificación de proteínas y ácidos nucleicos basados en UV, así como para la cuantificación colorimétrica de proteínas
- Las herramientas basadas en la nube Thermo Fisher Connect o Microsoft OneDrive le permiten almacenar, acceder, compartir y gestionar los datos fotométricos con seguridad y de forma remota (modelos con pantalla táctil)
- Varios idiomas disponibles; elija entre inglés, alemán, francés, español, italiano, portugués, ruso, chino y japonés (modelos con pantalla táctil)
- La configuración de ensayos más exigentes es fácil a través del software SkanIt™ potente e intuitivo
- Plataforma de software de varios instrumentos compatible con todos los lectores de microplacas Thermo Scientific
- Software de licencia abierta para instalación ilimitada en varios equipos
- Research Edition para ciencias de la vida; Drug Discovery Edition con funciones para cumplir con la parte 11 de la FDA 21 CFR
- Idiomas de interfaz de usuario disponibles:inglés, francés, alemán, español, portugués, italiano, ruso, japonés y chino
- Biblioteca en la nube SkanIt con capacidad de búsqueda con protocolos listos para usar que incluyen cálculos y datos de ejemplo de aplicaciones reales
- Las sesiones de medición son fáciles de configurar y explorar
- La intuitiva herramienta de pipeteo virtual ayuda a definir el diseño de la placa
Especificaciones
Ambiente de +2 °C a 45 °C | |
96 pocillos: 6 s, 384 pocillos: 10 s | |
Hable con Multiskan™ | |
10 s de 200 a 1000 nm | |
1,0 % + 0,003 Abs (de 0 a 2,0 Abs), 2,0 % (de 2,0 a 2,5 Abs) a 450 nm | |
17,5 in | |
10,4 in | |
De 0 a 2,5 Abs, 2 % a 450 nm | |
Inglés, alemán, francés, español, italiano, portugués, ruso, chino, japonés | |
23,8 lb | |
11,6 in |
Lámpara flash de xenón | |
Placas de 6, 48, 96 y 384 pocillos, placas μDrop | |
Linear | |
Monocromador | |
< 2,5 nm | |
44,5 cm | |
26,5 cm | |
1 nm | |
De 200 nm a 1000 nm | |
10,8 kg | |
29,5 cm |