Learn More
Buerkle™ Bolsas de envasado con cierre
Diseñadas con cierre de cremallera para almacenamiento, recogida, protección y envío. Las bolsas de embalaje con cierre Buerkle™ son aptas para muestras y productos de ventas.
9.62€ - 45.50€
Especificaciones
Material | LDPE |
---|---|
Color | Transparente |
Grosor (métrico) | 0,050 mm |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
30276787
|
Buerkle™
2348-0003 |
140 mL | 120 mm | 80 mm |
9.62€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15524916
|
Buerkle™
2348-0001 |
100 mL | 130 mm | 60 mm |
9.75€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15534916
|
Buerkle™
2348-0002 |
80 mL | 100 mm | 70 mm |
10.40€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
10198941
|
Buerkle™
2348-0004 |
300 mL | 150 mm | 100 mm |
15.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
10742001
|
Buerkle™
2348-0005 |
400 mL | 170 mm | 120 mm |
20.25€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
10441151
|
Buerkle™
2348-0006 |
1000 mL | 220 mm | 160 mm |
23.35€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
10451151
|
Buerkle™
2348-0007 |
1500 mL | 250 mm | 180 mm |
24.70€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
10765183
|
Buerkle™
2348-0008 |
2500 mL | 300 mm | 200 mm |
30.75€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
10550562
|
Buerkle™
2348-0009 |
4500 mL | 350 mm | 250 mm |
39.95€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
10061813
|
Buerkle™
2348-0010 |
6500 mL | 400 mm | 300 mm |
45.50€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
Descripción
Bolsas con cierre de cremallera patentado. El contenido se mantiene libre de polvo. La película es resistente al agua y tiene una buena resistencia al desgaste.- LDPE, transparente
- Película resistente de 0.05 mm
- Aptas para su uso con alimentos
Especificaciones
LDPE | |
Transparente | |
0,050 mm |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Buerkle™ Bolsas de envasado con cierre