Learn More
Abnova™ PALB2/CEN16q FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Marca:  Abnova™ FG0182.100uL
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053285
  • 1475.00€ / 100 microlitros
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
para ver el stock
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad.
Tube
79728
100 µl
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH
FISH-Ce
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH
Líquido