Learn More
Abnova™ PALB2/CEN16q FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
1475.00€ - 2430.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C en la oscuridad. |
---|---|
Descripción | Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH |
Formato | Tube |
Para utilizar con (aplicación) | FISH-Ce |
ID de gen (Entrez) | 79728 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16053285
|
Abnova™
FG0182.100UL |
100 µl |
1475.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16063285
|
Abnova™
FG0182.200UL |
200 μl |
2430.00€
200 microlitros |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad. | |
Tube | |
79728 | |
Líquido |
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH | |
FISH-Ce | |
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH |