Learn More
Paladio, 5 % en pasta de carbón activado, 5R39, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11488460
Paladio, 5 % en pasta de carbón activado, 5R39, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488460
25 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Código de producto. 11488460
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044337.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Desbencilación, escisión C-N y C-O, hidrogenación de alquenos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-05-3
Fórmula molecular Pd
Peso molecular (g/mol) 106.42
Número MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clave InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbonMostrar másMostrar menos
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nombre IUPAC paladio
SMILES [Pd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium
Nombre de nota 5% on activated carbon paste, 5R39
Color Negro
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Olor Odorless
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteM12J007 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/01/2023 Catalog Number044328.22,044337.22,044328.06,044328.14,044337.14
Número de loteW22I007 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/10/2022 Catalog Number044337.22,044338.22,044337.06,044338.06,044337.14
Número de loteQ21I014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/05/2022 Catalog Number044328.22,044337.22,044328.06,044328.14,044337.14
Número de loteR06I007 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/05/2022 Catalog Number044337.22,044338.22,044337.06,044338.06,044337.14
Número de loteP31I013 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number044328.22,044337.22,044328.06,044328.14,044337.14
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Paladio, 5 % en pasta de carbón activado, 5R39, Thermo Scientific Chemicals >