Learn More
2,4-Pentanodionato de paladio(II), Pd 34,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Carbonilación, oligomerización
112.56€ - 565.82€
CAS 14024-61-4
Fórmula molecular C10H14O4Pd
Peso molecular (g/mol) 304.64
Número MDL MFCD00000025 MFCD00000025
Clave InChI JKDRQYIYVJVOPF-FDGPNNRMSA-L
Sinónimo palladium diacetonate, acetylacetone palladium ii salt, bis 2,4-pentanedionato palladium ii
PubChem CID 53384484
Nombre IUPAC palladium(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
SMILES [Pd++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11376028
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
010517.03
1 g
112.56€
1 g
11366028
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
010517.06
5 g
565.82€
5 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H318
Provoca lesiones oculares graves.
P261-P272-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P501c
H317-H318.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-859-8
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
2,4-Pentanodionato de paladio(II), Pd 34,7 %, Thermo Scientific Chemicals