Learn More
Acetilacetonato de paladio(II), 35 % Pd, Thermo Scientific Chemicals
112.56€ - 565.82€
CAS 14024-61-4
Fórmula molecular C10H14O4Pd
Peso molecular (g/mol) 304.64
Número MDL MFCD00000025 MFCD00000025
Clave InChI JKDRQYIYVJVOPF-FDGPNNRMSA-L
Sinónimo palladium diacetonate, acetylacetone palladium ii salt, bis 2,4-pentanedionato palladium ii
PubChem CID 53384484
Nombre IUPAC palladium(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
SMILES [Pd++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10042570
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
197580010
1 g Frasco de vidrio
112.56€
1 g
11344112
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
197580050
5 g Frasco de vidrio
565.82€
5 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Acetilacetonato de paladio(II), 35 % Pd, Thermo Scientific Chemicals