Learn More
Alambre de paladio, 0,5 mm de diámetro, Premion™, +99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11391518
Alambre de paladio, 0,5 mm de diámetro, Premion™, +99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391518
50 cm
Click to view available options
Cantidad:
50 cm
250 cm
1000 cm
Código de producto. 11391518
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010961.BW
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-05-3
Fórmula molecular Pd
Peso molecular (g/mol) 106.42
Número MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clave InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbonMostrar másMostrar menos
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nombre IUPAC paladio
SMILES [Pd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium wire
Nombre de nota 0.5mm (0.02 in.) dia.
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 50 cm
Porcentaje de pureza ≥99.99%
Grado Premion™
Olor Odorless
Peso ≈2.36g/m
Formulario Alambre, ≈2,36g/m
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteR18G038 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/10/2022 Catalog Number010961.BW,010961.CB,010961.CD
Número de loteR11I001 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/06/2022 Catalog Number010961.BW,010961.CB,010961.CD
Número de loteF24Z026 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number010961.BW,010961.CB,010961.CD
Número de loteI22N15 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/12/2021 Catalog Number010961.BW,010961.CB,010961.CD
Número de loteJ14W003 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number010961.BW,010961.CB,010961.CD
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Alambre de paladio, 0,5 mm de diámetro, Premion™, +99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >