Learn More
Sampling Systems™ Cuchillos para Palés con Mangos de Plástico
Estos Cuchillos para Palés tienen una hoja higiénica de acero inoxidable con un mango de PVC negro ergonómico.
Marca: Sampling Systems™ A200-200
Descripción
- Hoja de acero inoxidable con mango de PVC de plástico
- Acabado satinado
- Gama de tamaños disponibles
Especificaciones
Cuchillo de Palés | |
Mango negro | |
310 mm | |
30 mm |
Acero inoxidable, plástico | |
Satinado | |
200 mm |