Learn More
PANX1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | PANX1 |
---|---|
Concentración | 0.14 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16890384
|
Proteintech
12595-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16880384
|
Proteintech
12595-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The pannexin gene family encodes a second class of putative gap junction proteins and are highly conserved in invertebrates and mammals. Pannexins (Panx) are four-pass transmembrane proteins that oligomerize to form large pore ion and metabolite-permeable channels. Pannexin-1 (PANX1) and Pannexin-3 are closely related, while Pannexin-2 is a more distant relation. PANX1 is a transmembrane protein that forms a mechanosensitive ATP-permeable channel between adjacent cells and in the endoplasmic reticulum. PANX1 may play a role as a Ca2+ -leak channel to regulate ER Ca2+ homeostasis and regulates neural stem and progenitor cell proliferation.Especificaciones
PANX1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q96RD7 | |
24145 | |
PANX1 Fusion Protein Ag3174 | |
Primary | |
-20°C | |
PANX1 |
0.14 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
MRS1, pannexin 1, PANX1, PX1, UNQ2529 | |
PANX1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
PANX1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech