Learn More
Brady™ Etiquetas de papel
Las etiquetas de papel con adhesivo permanente de goma (B-424) ofrecen un buen contraste y resistencia a las manchas para aplicaciones de transferencia térmica e impresión de códigos de barras.
Marca: Brady™ 174293
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Las etiquetas de papel con adhesivo permanente de goma (B-424) ofrecen un buen contraste y resistencia a las manchas para aplicaciones de transferencia térmica e impresión de códigos de barras.
- Etiquetas de papel blanco con acabado mate y adhesivo de goma permanente
- Su bajo coste las convierte en un producto ideal para cualquier proyecto de etiquetado genérico
- Temperatura de servicio de -40 a 50°C (de -40 a 122°F)
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Not Autoclavable | |
M6-37-424 | |
None | |
Mate | |
Paper | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
100 etiquetas | |
-40°F to +122°F | |
0,0035 in | |
1.9 x 3 in. | |
3 in. | |
48.26 mm |
ASTM D 1000 | |
Permanent Rubber | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Barcode Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling | |
No | |
Rectángulo | |
De -40 °C a +50 °C | |
0.089 mm | |
1.9 in. | |
76.2 mm |