Learn More
Brady™ Etiquetas de papel
Las etiquetas de papel con adhesivo permanente de goma (B-424) ofrecen un buen contraste y resistencia a las manchas para aplicaciones de transferencia térmica e impresión de códigos de barras.
27.90€ - 196.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ASTM D 1000 |
Tipo de adhesivo | Permanent Rubber |
Recubrimiento | None |
Color | White |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17811579
|
Brady™
173906 |
0.9 x 0.75 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 22.86 mm |
37.05€
paquete de 250 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17858114
|
Brady™
174456 |
1 x 2 in | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 25.4 mm |
196.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 13-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17808124
|
Brady™
174241 |
1 x 3 in | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 25.4 mm |
32.85€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17838214
|
Brady™
174293 |
1.9 x 3 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 48.26 mm |
42.75€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17821629
|
Brady™
173872 |
1.9 x 4 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 48.26 mm |
47.45€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17818854
|
Brady™
173383 |
2 x 1 in. | M710, BMP71 | 50.8 mm |
27.90€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17848394
|
Brady™
174229 |
2 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 50.8 mm |
30.15€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Etiquetas de papel blanco con acabado mate y adhesivo de goma permanente
- Su bajo coste las convierte en un producto ideal para cualquier proyecto de etiquetado genérico
- Temperatura de servicio de -40 a 50°C (de -40 a 122°F)
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Permanent Rubber | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Barcode Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling | |
Rectángulo | |
De -40 °C a +50 °C | |
0.089 mm |
ASTM D 1000 | |
None | |
Mate | |
Paper | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
No | |
-40°F to +122°F | |
0,0035 in |