Learn More
Memmert™ Estufa de parafina con TwinDISPLAY
Utilice esta estufa de laboratorio clásica aplicable de manera universal para actividades científicas y de investigación en la preparación de muestras. La estufa de parafina con TwinDISPLAY Memmert™ está fabricada con acero inoxidable de alta calidad, higiénico y fácil de limpiar que es ideal para controlar la temperatura en pruebas científicas, de investigación y de materiales en la industria.
Marca:  Memmert™ UN110pa
Código de producto. 12855843
  • 4030.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Cada vez que se diseña una estufa de calentamiento se invierten más de 65 años de trabajo de desarrollo permanente y abundantes comentarios de los usuarios a partir de la experiencia práctica
  • Control de temperatura preciso y homogéneo independiente de la carga y el volumen de la cámara
  • Escala de temperatura hasta + 300 °C
  • Funcionalidad aumentada con accesorios cómodos, homologados y probados
  • Cámara de trabajo y carcasa construidas casi exclusivamente con acero inoxidable de alta calidad, resistente a la corrosión y fácil de limpiar
  • Amplia gama de opciones de programación y documentación mediante interfaces, registrador de datos integrado y software AtmoCONTROL
  • Tres años de garantía para los accesorios, excepto piezas que se desgastan
  • Los valores de temperatura de todas las estufas universales se han medido según la norma DIN 12880: 2007-05
  • En todas las estufas universales se ha comprobado la seguridad y llevan el símbolo «CE»
Especificaciones
Especificaciones
CE
De 20 °C a 80 °C
UN110PA
560 mm
480 mm
400 mm
115/230 V
50/60 Hz
108 l
Acero inoxidable
745 mm
864 mm
584 mm
74 kg
2,8/2,2 kW
Documentos
Brochures
Manuals
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Memmert™ Estufa de parafina con TwinDISPLAY > 108 l; n.º de rejillas: 5