Learn More
BINDER™ Serie BD Avantgarde.Line - Estándar-Incubadoras, a convección natural
La serie BD Avantgarde.Line es perfecta para la incubación delicada de organismos, así como para el acondicionamiento de medios sensibles al calor. El nuevo diseño de los equipos y la distribución homogénea de la temperatura aportan los mejores resultados.
Marca: BINDER™ 9010-0325
2394.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24371" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Descripción
Las incubadoras de la serie BD funcionan con convección natural y, gracias a sus equipos técnicos de última generación, son una opción fiable para la incubación de cultivos microbiológicos.
- Intervalo de temperatura: Desde + +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta + +100 °C
- Alta precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™
- Convección natural.
- Controlador con pantalla LCD
- Control electromecánico de la válvula de aire de escape.
- Puerta interior fabricada con vidrio templado de seguridad
- 2 gradillas cromadas
- Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente de clase 3.1 (DIN 12880) integrado con alarma visual
- Diseño de mango ergonómico
- Puerto USB para el registro de datos
Especificaciones
4 pies cúb. | |
30 kg | |
No esterilizable en autoclave | |
Acero inoxidable | |
Natural | |
Sin iluminación | |
1 | |
2-pin, CEE7/7. (If UK or Ireland, includes 3-pin UK plug.) | |
Incubadora estándar | |
Glass Door | |
1 | |
835 x 740 x 735 mm | |
230 V, 1 fase 50/60 Hz 0,35 kW | |
0,35 kW | |
50/60 Hz |
66.1 lb. | |
BD115-230 V, estándar, Avantgarde.Line serie BD: estufas microbiológicas estándar con convección natural, 112 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz | |
112 l | |
Tecnología APT.line™ | |
Ninguno | |
Puerta de vidrio | |
2 estándar/5 máx. | |
Ambiente +5 °C a 100 °C | |
LCD | |
BD115-230 V | |
510 x 420 x 530 mm | |
57 kg | |
230 V | |
1,6 A |