Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Paris
Tejido ligero, recubierto de poliuretano, con puntera protectora de nanocompuesto de carbono. Excelente rendimiento en lugares de trabajo donde la seguridad y la comodidad duradera son las principales prioridades. La plantilla de PU, extremadamente cómoda, garantiza una sujeción y amortiguación del pie duraderas.
Marca:  Emma Safety Footwear MM40464740
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15968401
  • 111.00€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 31-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • S1P-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones secas.
  • Tejido textil
  • Revestimiento de poliuretano
  • Hydro-Tec™ Antibacteriano
  • Sin metales
  • Forro sin cromo
  • Certificación ESD
Especificaciones
Especificaciones
EN ISO 20345:2011
Negro, Gris
Hydro-Tec™ antibacteriano
40
Cordones
Paris
Textil
Compuesto