Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Paris
Tejido ligero, recubierto de poliuretano, con puntera protectora de nanocompuesto de carbono. Excelente rendimiento en lugares de trabajo donde la seguridad y la comodidad duradera son las principales prioridades. La plantilla de PU, extremadamente cómoda, garantiza una sujeción y amortiguación del pie duraderas.
95.03€ - 119.78€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Tipo de tapón | Cordones |
Color | Negro, Gris |
Diseñar | Paris |
Material de revestimiento | Hydro-Tec™ antibacteriano |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15958401
|
Emma Safety Footwear
MM40464739 |
39 |
104.68€
1 par |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15968401
|
Emma Safety Footwear
MM40464740 |
40 |
104.68€
1 par |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15978401
|
Emma Safety Footwear
MM40464741 |
41 |
119.78€
1 par |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15988401
|
Emma Safety Footwear
MM40464742 |
42 |
104.68€
1 par |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15998401
|
Emma Safety Footwear
MM40464743 |
43 |
114.48€
1 par |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15908411
|
Emma Safety Footwear
MM40464744 |
44 |
104.68€
1 par |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15918411
|
Emma Safety Footwear
MM40464745 |
45 |
104.68€
1 par |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15938411
|
Emma Safety Footwear
MM40464747 |
47 |
104.68€
1 par |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15928411
|
Emma Safety Footwear
MM40464746 |
46 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- S1P-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones secas.
- Tejido textil
- Revestimiento de poliuretano
- Hydro-Tec™ Antibacteriano
- Sin metales
- Forro sin cromo
- Certificación ESD
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 | |
Negro, Gris | |
Hydro-Tec™ antibacteriano | |
Compuesto |
Cordones | |
Paris | |
Textil |