Learn More
Brannan™ Termómetro de inmersión parcial para laboratorio con alcohol verde
Ideal para el uso con fines didácticos. Los termómetros de inmersión parcial Brannan™ Initial™ ofrecen un ahorro importante sin comprometer la calidad y exactitud tradicionales de Brannan.
Marca: Brannan™ 44/423/5
Descripción
Lleno de alcohol de colores brillantes y sin mercurio. Los termómetros rellenos de alcohol de inmersión parcial Brannan™ utilizan materiales de llenado especialmente seleccionados que cubren temperaturas de hasta -200 °C y disponen de una tapón sin rosca con anillo de suspensión.
- Con fondo blanco
- Reciclable y fácil de leer
- Tubo de vidrio: lleno de queroseno
- Perilla integrada con punta de agitación reforzada
- Parte superior triangular de vidrio moldeado no extraíble para evitar que ruede
Especificaciones
Ideal para el uso con fines didácticos | |
205 mm | |
Relleno de queroseno verde | |
Termómetro de laboratorio | |
110 °C | |
− 10 °C | |
Uso con fines didácticos | |
1 °C | |
1.2 cm |
inmersión parcial | |
Vidrio | |
24 g | |
230 °F | |
14 °F | |
De -10 °C a +110 °C | |
De ± 1,5 C a 35 °C | |
76 mm |