Learn More
3M™ Mascarillas
Ayudan a mejorar el ajuste a la forma y el tamaño de la cara del usuario. Las mascarillas 3M™ son reutilizables y pueden usarse durante más de un turno.
66.85€ - 74.50€
Especificaciones
Tipo de producto Respirador para partículas
Para utilizar con (aplicación) Metalurgia, procesamiento químico, construcción, sector farmacéutico, construcción naval, procesamiento químico, construcción, sector farmacéutico
Sin látex Sí
Forma Copa
Esterilidad Non-sterile
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Código de color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Código de color Precio Cantidad y disponibilidad  
15678185
Ver documentos Detalles de la promoción
3M™
7100081543
Azul
66.85€
paquete de 5
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
15688185
Ver documentos Detalles de la promoción
3M™
7100081542
Rojo
74.50€
paquete de 5
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El material de alto rendimiento del filtro hace que sea más fácil respirar a través de él
  • El material flexible se adapta cómodamente a una amplia variedad de formas y tamaños de cara, lo que proporciona un ajuste personalizado
  • El innovador diseño contorneado está ideado para ofrecer un sellado más seguro alrededor de la nariz
  • Diademas trenzadas ajustables y con codificación por colores con 4 puntos de ajuste que proporcionan una mayor sensación de seguridad
  • Es fácil de limpiar con las toallitas limpiadoras para el sello facial 3M™ 105 (de acuerdo con EN 149+A1), lo que mejora la higiene para el usuario
  • Resistencia frente a la deformación y buen funcionamiento en entornos calurosos y húmedos
  • Clasificación EN 149 «R». Reutilizable
  • La válvula Cool Flow™ permite la evacuación de las acumulaciones de calor, ofrece un uso más fresco y cómodo y ayuda a minimizar el riesgo de que se empañen las gafas
Especificaciones
Especificaciones
Respirador para partículas
Sí
Non-sterile
Metalurgia, procesamiento químico, construcción, sector farmacéutico, construcción naval, procesamiento químico, construcción, sector farmacéutico
Copa
No
Documentos
Product Certifications
Título del producto
3M™ Mascarillas