Learn More
Intelsius™ PathoSorb Absorbent Pouch
Protect and separate sample vials with this PathoSorb Absorbent sample Pouch.
116.89€ - 139.68€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | UN3373, UN2900, UN2814 |
---|---|
Tipo | Absorbent Sample Pouch |
Código de producto | Marca | Capacidad | Dimensiones (L x An) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Dimensiones (L x An) | Incluye | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17308589
|
Intelsius™
AB005 |
152 mL | 225 x 125 mm (8.9 x 4.9 in.) | 4 Bays |
116.89€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17328589
|
Intelsius™
AB008 |
215 mL | 325 x 125 mm (12.8 x 4.9 in.) | 6 Bays |
139.68€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Beschreibung
- Keeps sample tubes safe and secure
- Lint free
- Suitable in supporting UN3373 Category B and UN2900/UN2814 Category A transport regulations
Spezifikation
UN3373, UN2900, UN2814 | |
Absorbent Sample Pouch |