Learn More
Gibco™ PBS, pH 7,2
GREENER_CHOICE
PBS, pH 7,2
Marca:  Gibco™ 20012068
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11540546
  • 308.00€ / paquete de 10
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
La solución salina tamponada con fosfato (PBS) es una solución salina equilibrada utilizada para diversas aplicaciones de cultivos celulares, tales como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de muestras de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos. La PBS se formula sin calcio y magnesio para enjuagar los quelantes del cultivo antes de la disociación celular.
Ofrecemos una variedad de formulaciones de PBS Gibco™ para una gama de aplicaciones de cultivo celular.
Sistema cGMP de fabricación y calidad
La PBS Gibco™ se fabrica en una instalación compatible con cGMP ubicada en Grand Island, Nueva York. Las instalaciones están registradas en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) como fabricante de productos sanitarios y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de PBS Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Escocia (70011-036). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sin piruvato sódico
De 5 °C a 30 °C
Solución salina tamponada con fosfato
Cultivo de células de mamífero
7,2
10 x 500 mL
1 X
10 x 500 mL
De 280 a 320 mOsm/kg
Líquido
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Gibco™ PBS, pH 7,2 > 10 x 500 ml