Learn More
Eppendorf™ Tubos para centrífuga con bloqueo de seguridad incoloros aptos para PCR
Proteja sus muestras con estos tubos para centrífuga. Los tubos para centrífuga con bloqueo de seguridad incoloros aptos para PCR Eppendorf™ incorporan una tapa Eppendorf Safe-Lock con bisagra para ofrecer una protección excelente contra la apertura accidental durante la incubación y el almacenamiento.
Marca: Eppendorf™ 0030123344
74.62 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.21500kg
Descripción
Protect your samples with these centrifuge tubes. Eppendorf™ PCR Clean Colorless Safe-Lock Centrifuge Tubes feature a hinged Eppendorf Safe–Lock lid for outstanding protection against unintentional opening during incubation and storage.
- El polipropileno proporciona una alta resistencia a productos químicos, tensión mecánica y temperaturas extremas
- Fabricados sin utilizar agentes deslizantes, plastificantes ni biocidas: sustancias que han demostrado filtrarse de los consumibles de plástico a la muestra y afectar negativamente a los resultados de los bioensayos
- g-Safe™: Con su excelente estabilidad de centrifugación de hasta 30 000 × g, se evita la pérdida de muestras debido a una rotura del tubo y proporciona seguridad adicional cuando se trabaja con muestras peligrosas
- Sellado con tapa preciso para reducir al mínimo las tasas de evaporación durante el almacenamiento a largo plazo
- Funcionalidad garantizada de – 86 a + 100 °C
- Tapón mate de gran tamaño y superficie mate en el lateral para facilitar el etiquetado
- Esterilizables en autoclave cuando están abiertos (121 °C, 20 min)
Especificaciones
Natural | |
1000 | |
Esterilizable en autoclave | |
Tubo para centrífuga |
2 ml | |
Polipropileno | |
Sí |