Learn More
Eppendorf™ Tubos para centrífuga con bloqueo de seguridad incoloros aptos para PCR
Proteja sus muestras con estos tubos para centrífuga. Los tubos para centrífuga con bloqueo de seguridad incoloros aptos para PCR Eppendorf™ incorporan una tapa Eppendorf Safe-Lock con bisagra para ofrecer una protección excelente contra la apertura accidental durante la incubación y el almacenamiento.
57.75€ - 78.55€
Especificaciones
Color | Natural |
---|---|
Material | Polipropileno |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Closure Included | Sí |
Tipo de producto | Tubo para centrífuga |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10318661
|
Eppendorf™
0030123301 |
0,5 ml |
57.75€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10398031
|
Eppendorf™
0030123328 |
1,5 mL |
57.75€
paquete de 1000 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10073321
|
Eppendorf™
0030123344 |
2 ml |
78.55€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Protect your samples with these centrifuge tubes. Eppendorf™ PCR Clean Colorless Safe-Lock Centrifuge Tubes feature a hinged Eppendorf Safe–Lock lid for outstanding protection against unintentional opening during incubation and storage.
- El polipropileno proporciona una alta resistencia a sustancias químicas, tensión mecánica y temperaturas extremas
- Fabricados sin el uso de agentes deslizantes, plastificadores ni biocidas: sustancias que han demostrado filtrarse de los consumibles de plástico a la muestra y afectar negativamente a los resultados del bioensayo
- g-Safe™:– Estabilidad de centrifugación excepcional de hasta 30,000 × g que evita la pérdida de muestras debido a la rotura del tubo y proporciona una seguridad adicional al trabajar con muestras peligrosas
- Preciso sellado de la tapa para reducir al mínimo las tasas de evaporación durante el almacenamiento a largo plazo
- Funcionalidad garantizada de - 86 a 100 °C
- Gran tapa mate y superficie en el lateral para etiquetado
- Esterilizables en autoclave cuando están abiertos (121 °C, 20 min)
Especificaciones
Natural | |
Esterilizable en autoclave | |
Tubo para centrífuga |
Polipropileno | |
Sí |