Learn More
asecos™ Estación IBC PE con rejilla galvanizada
Almacenamiento seguro de contaminantes del agua
Marca:  asecos™ 38647
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17836486
  • en la oferta / cada uno
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Protección completa contra la corrosión
  • Alta resistencia a aceites, ácidos, bases, etc.
  • Transporte fácil y seguro de cubetos de retención vacíos dentro de las instalaciones
Especificaciones
Especificaciones
Azul
1000 L
IBC Spill Pallet
1370.00 mm
1370.00 mm
690.00 mm
1980.00 mm
138 kg
264.2 gal.
Polietileno
53.94 in.
53.94 in.
27.17 in.
77.95 in.
304.23 lb.
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
asecos™ Estación IBC PE con rejilla galvanizada > Width: 1370 mm