Learn More
PEA-15 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
196.00€ - 468.00€
Especificaciones
Antígeno | PEA-15 |
---|---|
Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18657250
|
Novus Biologicals
NBP2-93741-0.02ml |
0.02 mL |
196.00€
0.02 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18665200
|
Novus Biologicals
NBP2-93741-0.1ml |
0.1 mL |
468.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
PEA-15 Polyclonal antibody specifically detects PEA-15 in Human, Mouse samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
PEA-15 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Apoptosis, Cell Biology, Cellular Markers | |
PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
8682 | |
IgG | |
Affinity purified |
Western Blot 1:500-1:2000 | |
Polyclonal | |
Purified | |
RUO | |
Human, Mouse | |
HMAT115kD, PEA-15, PED15 kDa phosphoprotein enriched in astrocytes, phosphoprotein enriched in astrocytes 15, Phosphoprotein enriched in diabetes | |
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-130 of human PEA15 (NP_003759.1). MAEYGTLLQDLTNNITLEDLEQLKSACKEDIPSEKSEEITTGSAWFSFLESHNKLDKDNLSYIEHIFEISRRPDLLTMVVDYRTRVLKISEEDELDTKLTRIPSAKKYKDIIRQPSEEEIIKLAPPPKKA | |
Primary | |
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
PEA-15 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™