Learn More
Buerkle™ Vaso de precipitados tipo péndulo de PP para varilla telescópica Buerkle™
Este vaso de precipitados cambia automáticamente a una posición horizontal. No se puede derramar nada. Por lo tanto, adecuado para ejes profundos y estrechos (150 mm de diámetro). Diseñado para su uso con la varilla telescópica Buerkle™.
Marca: Buerkle™ 5354-5200
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Polipropileno
- Para la industria y el tratamiento del agua
Especificaciones
Water Sampler | |
Not Autoclavable | |
2000 mL | |
Para uso industrial y el tratamiento del agua |
Polipropileno | |
67.63 oz. | |
Péndulo |
Water analysis
Tamaño : 7.3 MB
Título del producto
Buerkle™ Vaso de precipitados tipo péndulo de PP para varilla telescópica Buerkle™ > Material: Polipropileno; Capacidad: 2000 ml; péndulo
Herramienta intercambiable para varilla telescópica Buerkle™
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido