Learn More
Buerkle™ Vaso de precipitados tipo péndulo de PP para varilla telescópica Buerkle™
Este vaso de precipitados cambia automáticamente a una posición horizontal. No se puede derramar nada. Por lo tanto, adecuado para ejes profundos y estrechos (150 mm de diámetro). Diseñado para su uso con la varilla telescópica Buerkle™.
62.05€ - 80.95€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Modelo | Péndulo |
Para utilizar con (aplicación) | Para uso industrial y el tratamiento del agua |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10461183
|
Buerkle™
5354-5050 |
600 mL |
62.05€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10222371
|
Buerkle™
5354-5100 |
1000 mL |
64.55€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10272461
|
Buerkle™
5354-5200 |
2000 mL |
80.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Polipropileno
- Para la industria y el tratamiento del agua
Especificaciones
Polipropileno | |
Péndulo | |
Para uso industrial y el tratamiento del agua |
Herramienta intercambiable para varilla telescópica Buerkle™
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Buerkle™ Vaso de precipitados tipo péndulo de PP para varilla telescópica Buerkle™