Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ CW 20 M-DEG GC Capillary Column
Marca: Macherey-Nagel™ 723327.25
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
0,5 mm | |
0,32 mm | |
G16 | |
0,25 μm | |
CW 20 M-DEG Permabond™ |
Columna capilar para GC | |
CW 20 M-DEG Permabond™ | |
GC | |
25 m | |
1 unidad |