Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ CW 20 M-DEG GC Capillary Column
680.00€ - 725.00€
Especificaciones
Fase estacionaria | CW 20 M-DEG Permabond™ |
---|---|
Tipo USP | G16 |
Tipo | Columna capilar para GC |
Para utilizar con (aplicación) | GC |
Grosor de película | 0,25 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10440322
|
Macherey-Nagel™
723063.25 |
0,25 mm |
680.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10043001
|
Macherey-Nagel™
723327.25 |
0,32 mm |
725.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
CW 20 M-DEG Permabond™ | |
Columna capilar para GC | |
0,25 μm | |
CW 20 M-DEG Permabond™ |
G16 | |
GC | |
25 m | |
1 unidad |