Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ CW 20 M-DEG GC Capillary Column
Marca: Macherey-Nagel™ 723063.25
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
0,25 mm | |
Columna capilar para GC | |
CW 20 M-DEG Permabond™ | |
0,25 μm | |
CW 20 M-DEG Permabond™ |
G16 | |
0,4 mm | |
GC | |
25 m | |
1 unidad |