Learn More
Brady™ Etiquetas termorretráctiles PermaSleeve™ de baja emisión de humos y sin halógenos
Marcado permanente de cables con material de etiquetas de poliolefina B-7641 sin halógenos y con bajas emisiones de humos. Producto predimensionado que se ajuste a la mayoría de los conjuntos de cableado. Impresión con una impresora de etiquetas de Brady portátil.
Marca: Brady™ 170849
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Producto especializado: diseñado para aplicaciones marítimas y de tránsito masivo con requisitos de materiales de marcado de cables ignífugos y con bajas emisiones de humo
- Producto duradero: material ignífugo y resistente a temperaturas de -30°C a 105°C
- Producto eficiente: retracción rápida con un ratio de contracción 2:1 y adherencia rápida permanente a los cables mediante la aplicación con pistola térmica (artículo de Brady PMS-HG-1)
- Producto certificado: cumple la Directiva RoHS de la UE 2011/65/UE (enmienda 2015/863)
- Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
Black on Yellow | |
Continua | |
Labels | |
Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling | |
1 Tape/Cartridge | |
5.5 ft. x 0.235 in. | |
0,235 in |
Non-adhesive | |
Mate | |
Heat-shrink Polyolefin | |
No estéril | |
BMP41, BMP51, M511 | |
-67°F to +221°F | |
5.5 ft. | |
0.6 cm |