Learn More
Brady™ Etiquetas termorretráctiles PermaSleeve™ de baja emisión de humos y sin halógenos
Marcado permanente de cables con material de etiquetas de poliolefina B-7641 sin halógenos y con bajas emisiones de humos. Producto predimensionado que se ajuste a la mayoría de los conjuntos de cableado. Impresión con una impresora de etiquetas de Brady portátil.
108.00€ - 134.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
---|---|
Tipo de adhesivo | Non-adhesive |
Acabado | Mate |
Formato | Continua |
Material | Heat-shrink Polyolefin |
Código de producto | Marca | Color | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17991950
|
Brady™
170848 |
Black on White | 5.5 ft. x 0.235 in. |
108.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17901960
|
Brady™
170849 |
Black on Yellow | 5.5 ft. x 0.235 in. |
108.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17831769
|
Brady™
170951 |
Black on White | 5.5 ft. x 0.335 in. |
111.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17871789
|
Brady™
170952 |
Black on Yellow | 5.5 ft. x 0.335 in. |
111.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17831749
|
Brady™
170953 |
Black on White | 5.5 ft. x 0.439 in. |
121.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17811829
|
Brady™
170954 |
Black on Yellow | 5.5 ft. x 0.439 in. |
121.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17891739
|
Brady™
170955 |
Black on White | 5.5 ft. x 0.645 in. |
134.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17891819
|
Brady™
170956 |
Black on Yellow | 5.5 ft. x 0.645 in. |
134.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Producto especializado: diseñado para aplicaciones marítimas y de tránsito masivo con requisitos de materiales de marcado de cables ignífugos y con bajas emisiones de humo
- Producto duradero: material ignífugo y resistente a temperaturas de -30°C a 105°C
- Producto eficiente: retracción rápida con un ratio de contracción 2:1 y adherencia rápida permanente a los cables mediante la aplicación con pistola térmica (artículo de Brady PMS-HG-1)
- Producto certificado: cumple la Directiva RoHS de la UE 2011/65/UE (enmienda 2015/863)
- Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
Mate | |
Heat-shrink Polyolefin | |
No estéril | |
1 Tape/Cartridge | |
5.5 ft. |
Non-adhesive | |
Continua | |
Labels | |
BMP41, BMP51, M511 | |
-67°F to +221°F |