Learn More
Brady™ Etiquetas termorretráctiles PermaSleeve™
Los manguitos marcadores de cables de poliolefina termorretráctil PermaSleeve™ PS (B-342) combinan velocidad, facilidad de uso y permanencia para crear una identificación de larga duración y alta calidad.
Marca:  Brady™ 173657
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17851609
  • 95.65€ / paquete de 100
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • El manguito termorretráctil 3:1 se ajusta perfectamente alrededor de los cables para ofrecer una máxima protección aislante y una identificación permanente
  • Resistente al desgaste y a prueba de manchas para mejorar su aspecto
  • Resistente al frío e ignífugo con una temperatura de funcionamiento de -55 a 135°C (de -67 a 275°F)
  • Cumple la normativa SAE-AMS-DTL-23053/5C (Clase 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202; conforme con la norma RoHS; y reconocido por UL
Especificaciones
Especificaciones
ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1)
Non-adhesive
Mate
Polyolefin
No estéril
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Rectángulo
De -55 °C a +135 °C
0.645 x 1 in.
1 in
16.38 mm
9.53 mm
M6-375-1-342-OR
Orange
Die-cut
Labels
Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling
100 etiquetas
-67°F to +275°F
12 to 4 AWG
0.645 in.
25.4 mm
0,375 in