Learn More
Brady™ Etiquetas termorretráctiles PermaSleeve™
Los manguitos marcadores de cables de poliolefina termorretráctil PermaSleeve™ PS (B-342) combinan velocidad, facilidad de uso y permanencia para crear una identificación de larga duración y alta calidad.
73.90€ - 126.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1) |
---|---|
Tipo de adhesivo | Non-adhesive |
Color | Orange |
Acabado | Mate |
Formato | Die-cut |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Calibre de alambre | Diámetro (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Calibre de alambre | Diámetro (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17861679
|
Brady™
173586 |
0.182 x 1 in. | 28 to 20 AWG | 0.094 in. |
73.90€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17801439
|
Brady™
173607 |
0.235 x 1.75 in. | De 22 a 16 AWG | 0.125 in. |
99.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17891469
|
Brady™
173620 |
0.335 x 1.75 in. | 20 to 10 AWG | 0.187 in. |
102.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17891499
|
Brady™
173640 |
0.444 x 1 in. | De 16 a 8 AWG | 0.25 in. |
88.20€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17851609
|
Brady™
173657 |
0.645 x 1 in. | 12 to 4 AWG | 0,375 in |
95.65€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17891589
|
Brady™
173650 |
0.645 x 1.75 in. | 12 to 4 AWG | 0,375 in |
126.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17851479
|
Brady™
173670 |
0.851 x 1 in. | De 8 a 1 AWG | 0,5 in |
111.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17891459
|
Brady™
173596 |
1.667 x 1.75 in. | 2 to 500 MCM | 1 in |
125.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- El manguito termorretráctil 3:1 se ajusta perfectamente alrededor de los cables para ofrecer una máxima protección aislante y una identificación permanente
- Resistente al desgaste y a prueba de manchas para mejorar su aspecto
- Resistente al frío e ignífugo con una temperatura de funcionamiento de -55 a 135°C (de -67 a 275°F)
- Cumple la normativa SAE-AMS-DTL-23053/5C (Clase 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202; conforme con la norma RoHS; y reconocido por UL
Especificaciones
ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1) | |
Orange | |
Die-cut | |
Labels | |
Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling | |
Rectángulo | |
De -55 °C a +135 °C |
Non-adhesive | |
Mate | |
Polyolefin | |
No estéril | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
-67°F to +275°F |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Brady™ Etiquetas termorretráctiles PermaSleeve™